4-Bromthioanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
A15504.22 A15504.36
A15504.22EA 1800 DKK
A15504.22 A15504.36
4-Bromthioanisol ≥98%
4-Bromthioanisol
Purity: 98+% CAS No.: 104-95-0 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1906693 MDL No.: MFCD00000102
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.1 g/mol
Kogepunkt: 250 °C
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1.4584 g/cm³ (39 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000102
CAS-nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN nummer: 3335
ADR: 9