4-Bromthioanisol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
188190250 188191000 188190050
ACRO188190250EA 595 DKK
ACRO188190250 ACRO188191000 ACRO188190050
4-Bromthioanisol 97%
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.1 g/mol
Kogepunkt: 242
Smeltepunkt: 35…40 °C
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000102
CAS-nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN nummer: 3335
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %