2-Bromthioanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
A13632.03 A13632.06 A13632.14
A13632.03EA 383 DKK
A13632.03 A13632.06 A13632.14
2-Bromthioanisol ≥98%
2-Bromthioanisol
Purity: 98% CAS No.: 19614-16-5 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: -24° Boiling Point: 140-141°/20mm Beilstein Reference: 2243716 MDL No.: MFCD00000066
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.1 g/mol
Kogepunkt: 140…141 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.524
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000066
CAS-nummer: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN nummer: 3334
ADR: 9