3-Bromphenetol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B21418.09
B21418.18
B21418.09EA
681
DKK
B21418.09
B21418.18
3-Bromphenetol ≥98%
3-Bromphenetol
Purity: 98%
CAS No.: 2655-84-7
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point: 83°(182°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 231°
MDL No.: MFCD00274287
Formel:
C₈H₉BrO Kogepunkt: 231 °C Massefylde: 1,41 Flammepunkt: 83 °C (182 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274287 CAS-nummer: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |