4-Brombutylphenylether ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 97%
CAS No.: 1200-03-9
Molecular Formula: C6H5O(CH2)4Br
Formula Weight: 229.12
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)O(CH₂)₄Br Kogepunkt: 153…154 °C (18 mmHg) Smeltepunkt: 40…43 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000262 CAS-nummer: 1200-03-9 EINECS: 214-849-1 |