4-Brom-N,N-dimethylanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 586-77-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀BrN Kogepunkt: 263…265 °C Smeltepunkt: 52…56 °C Massefylde: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C) Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000093 CAS-nummer: 586-77-6 EINECS: 209-582-2 UN nummer: 3288 ADR: 6.1,III |