4-Brom-N,N-dimethylanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
222210250 222211000
ACRO222210250EA 279 DKK
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Brom-N,N-dimethylanilin 99%
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Kogepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Massefylde: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000093
CAS-nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %