3-Brom-5-iodbenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17076.14 A17076.06 A17076.22
A17076.14EA 2470 DKK
A17076.14 A17076.06 A17076.22
3-Brom-5-iodbenzoesyre ≥97%
3-Brom-5-iodbenzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 188815-32-9 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3240837
Formel: C₇H₄BrIO₂
Molekylvægt: 326.92 g/mol
Smeltepunkt: 218…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191851
CAS-nummer: 188815-32-9