4-Brom-2,5-difluorphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26212.06 H26212.14
H26212.06EA 1020 DKK
H26212.06 H26212.14
4-Brom-2,5-difluorphenol ≥99%
4-Brom-2,5-difluorphenol
Purity: 99% CAS No.: 486424-36-6 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD04973751
Formel: C₆H₃BrF₂O
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973751
CAS-nummer: 486424-36-6
EINECS: None