2-Brom-5-Fluoranisol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
1410
DKK
H26325.06
H26325.14
2-Brom-5-Fluoranisol ≥97%
2-Brom-5-Fluoranisol
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Formel:
C₇H₆BrFO Kogepunkt: 143…145 °C Massefylde: 1,599 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04973752 CAS-nummer: 450-88-4 |