1-Brom-4-(difluormethoxy)benzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06
B20106.14
B20106.06EA
1480
DKK
B20106.06
B20106.14
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzen ≥97%
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzen
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Formel:
C₇H₅BrF₂O Kogepunkt: 96…98 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,631 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00221465 CAS-nummer: 5905-69-1 ADR: 3,III |