4-Brom-3-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22227.09
B22227.88
B22227.09EA
1610
DKK
B22227.09
B22227.88
4-Brom-3-Fluoranilin ≥98%
4-Brom-3-Fluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Formel:
C₆H₅BrFN Molekylvægt: 190.01 g/mol Kogepunkt: 231 Smeltepunkt: 65…70 °C Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00672933 CAS-nummer: 656-65-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |