2-Brom-6-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H25774.06
H25774.14
H25774.06EA
836
DKK
H25774.06
H25774.14
2-Brom-6-Fluoranilin ≥98%
2-Brom-6-Fluoranilin
Purity: 98+%
CAS No.: 65896-11-9
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Refractive Index: 1.5820
Beilstein Reference: 8541957
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01310982
Formel:
C₆H₅BrFN Massefylde: 1,674 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01310982 CAS-nummer: 65896-11-9 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |