2-Brom-6-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25774.06 H25774.14
H25774.06EA 836 DKK
H25774.06 H25774.14
2-Brom-6-Fluoranilin ≥98%
2-Brom-6-Fluoranilin
Purity: 98+% CAS No.: 65896-11-9 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Refractive Index: 1.5820 Beilstein Reference: 8541957 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01310982
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Massefylde: 1.674
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310982
CAS-nummer: 65896-11-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III