2-Brom-5-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 835 DKK
B24901.06 B24901.14
2-Brom-5-Fluoranilin ≥98%
2-Brom-5-Fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Formel: C₆H₅BrFN
Kogepunkt: 154 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: 42…46 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070750
CAS-nummer: 1003-99-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III