2-Brom-5-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24901.06
B24901.14
B24901.06EA
835
DKK
B24901.06
B24901.14
2-Brom-5-Fluoranilin ≥98%
2-Brom-5-Fluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 1003-99-2
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point:
Formel:
C₆H₅BrFN Kogepunkt: 154 °C (23 mmHg) Smeltepunkt: 42…46 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070750 CAS-nummer: 1003-99-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |