2-Brom-4-Fluoranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11751.06
A11751.14
A11751.06EA
511
DKK
A11751.06
A11751.14
2-Brom-4-Fluoranilin ≥98%
2-Brom-4-Fluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 1003-98-1
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 221°
Beilstein Reference: 2802562
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042462
Formel:
C₆H₅BrFN Molekylvægt: 190.01 g/mol Kogepunkt: 221 °C Smeltepunkt: 41 Massefylde: 1.670 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042462 CAS-nummer: 1003-98-1 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |