4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
L20142.03
L20142.06
L20142.14
L20142.03EA
428
DKK
L20142.03
L20142.06
L20142.14
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid ≥98%
4-Brom-2-fluorbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Formel:
C₇H₃BrClFO Kogepunkt: 86…88 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 24…25 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03411584 CAS-nummer: 151982-51-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |