1-Brom-2,6-difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10633.06
A10633.14
A10633.06EA
575
DKK
A10633.06
A10633.14
1-Brom-2,6-difluorbenzen ≥98%
1-Brom-2,6-difluorbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 64248-56-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 61°/35mm
Beilstein Reference: 1681053
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009894
Formel:
C₆H₃BrF₂ Kogepunkt: 61 °C (35 mmHg) Massefylde: 1,710 Flammepunkt: 53 °C (127 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009894 CAS-nummer: 64248-56-2 EINECS: 264-750-2 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |