1,4-Dibromtetrafluorbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18135.03 A18135.06 A18135.14
A18135.03EA 485 DKK
A18135.03 A18135.06 A18135.14
1,4-Dibromtetrafluorbenzen ≥99%
1,4-Dibromtetrafluorbenzen
Purity: 99% CAS No.: 344-03-6 Molecular Formula: C6Br2F4 Formula Weight: 307.87 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00000309
Formel: C₆Br₂F₄
Kogepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000309
CAS-nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5