3-Brom-4-nitrobenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27268.06
H27268.03
H27268.06EA
2100
DKK
H27268.06
H27268.03
3-Brom-4-nitrobenzoesyre ≥97%
3-Brom-4-nitrobenzoesyre
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Smeltepunkt: 200…204 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04117949 CAS-nummer: 101420-81-9 |