Methyl4-Brombenzoat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 1300 DKK
ACRO414070250 ACRO414070010
Methyl4-Brombenzoat 99%
Methyl4-Brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.05 g/mol
Kogepunkt: 246
Smeltepunkt: 78…81 °C
MDL Number: MFCD00013531
CAS-nummer: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %