Ethyl 4-Brombenzoat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
249760500 249760100
ACRO249760500EA 1010 DKK
ACRO249760500 ACRO249760100
Ethyl 4-Brombenzoat 99%
Ethyl 4-Brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 262…264 °C
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016329
CAS-nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %