Methyl3-Brombenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
333650050 333650250
ACRO333650050EA 279 DKK
ACRO333650050 ACRO333650250
Methyl3-Brombenzoat 98%
Methyl3-Brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.05 g/mol
Kogepunkt: 139…140 °C (35 mmHg)
Smeltepunkt: 31
MDL Number: MFCD00017777
CAS-nummer: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %