Ethyl 3-Brombenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 98+%
CAS No.: 24398-88-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formel:
C₉H₉BrO₂ Kogepunkt: 261 °C Massefylde: 1,430 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013529 CAS-nummer: 24398-88-7 EINECS: 246-223-9 |