Ethyl 3-Brombenzoat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
308540250 308540050
ACRO308540250EA 589 DKK
ACRO308540250 ACRO308540050
Ethyl 3-Brombenzoat 98%
Ethyl 3-Brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Kogepunkt: 130…131 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,43 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013529
CAS-nummer: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %