Methyl2-Brombenzoat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
A12435.14 A12435.22 A12435.36
A12435.14EA 548 DKK
A12435.14 A12435.22 A12435.36
Methyl2-Brombenzoat ≥99%
Methyl2-Brombenzoat
Purity: 99% CAS No.: 610-94-6 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1862501 MDL No.: MFCD00016328
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.05 g/mol
Kogepunkt: 252 °C
Massefylde: 1.532
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016328
CAS-nummer: 610-94-6
EINECS: 210-241-5