4-Brombenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Bromobenzoyl chloride
L03794.09 L03794.18
L03794.09EA 523 DKK
L03794.09 L03794.18
4-Brombenzoylchlorid ≥98%
4-Brombenzoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 586-75-4 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 636641 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000683
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219.46 g/mol
Kogepunkt: 246 °C
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000683
CAS-nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN nummer: 3261