4-Brombenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Bromobenzoyl chloride
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 367 DKK
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
4-Brombenzoylchlorid 98%
4-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219.46 g/mol
Kogepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 36…41 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000683
CAS-nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g