3-Brombenzoylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
A15256.09
A15256.18
A15256.30
A15256.09EA
440
DKK
A15256.09
A15256.18
A15256.30
3-Brombenzoylchlorid ≥98%
3-Brombenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 1711-09-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 247-251°
Beilstein Reference: 1635505
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000669
Formel:
C₇H₄BrClO Molekylvægt: 219.46 g/mol Kogepunkt: 247…251 °C Massefylde: 1.666 Flammepunkt: 107 °C (224 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000669 CAS-nummer: 1711-09-7 EINECS: 216-978-9 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |