2-Brom-4,6-dichloranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18436.14
A18436.22
A18436.14EA
535
DKK
A18436.14
A18436.22
2-Brom-4,6-dichloranilin ≥98%
2-Brom-4,6-dichloranilin
Purity: 98+%
CAS No.: 697-86-9
Molecular Formula: C6H4BrCl2N
Formula Weight: 240.92
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2089686
Formel:
C₆H₄BrCl₂N Kogepunkt: 273 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 78…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040936 CAS-nummer: 697-86-9 |