3-Bromphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(3-bromophenyl)borane, (3-Bromophenyl)metaboric acid, (3-Bromophenyl)boronic acid, 3-Bromobenzeneboronic acid
358940010 358940050
ACRO358940010EA 287 DKK
ACRO358940010 ACRO358940050
3-Bromphenylboronsyre 97%
3-Bromphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BBrO₂
Smeltepunkt: 175…177 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00239386
CAS-nummer: 89598-96-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %