2-Bromphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 836 DKK
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
2-Bromphenylboronsyre 97%
2-Bromphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BBrO₂
Smeltepunkt: 109…114 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01114672
CAS-nummer: 244205-40-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %