3,4-Dimethoxyphenylboronsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24240.03
B24240.06
B24240.14
B24240.03EA
622
DKK
B24240.03
B24240.06
B24240.14
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre ≥98%
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre
Purity: 98%
CAS No.: 122775-35-3
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: ca 240°
Beilstein Reference: 5334877
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Smeltepunkt: ∼ 240 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01074574 CAS-nummer: 122775-35-3 |