3,4-Dimethoxyphenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 253 DKK
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 238…240 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01074574
CAS-nummer: 122775-35-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %