Piperonylalkohol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
131351000 131350250
ACRO131351000EA 1000 DKK
ACRO131351000 ACRO131350250
Piperonylalkohol 98%
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 156…158 °C (66 mmHg)
Smeltepunkt: 51…55 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005836
CAS-nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %