1,3-Benzodioxol 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
A14192.0BEA
7430
DKK
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
1,3-Benzodioxol 99
1,3-Benzodioxol
Purity: 99%
CAS No.: 274-09-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Aromatic
Melting Point: -18°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 115506
MDL No.: MFCD00005818
Formel:
C₇H₆O₂ Molekylvægt: 122.12 g/mol Kogepunkt: 172…173 °C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 1.185 Flammepunkt: 55 °C (131 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005818 CAS-nummer: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 |