6-Brompiperonal 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 270 DKK
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Brompiperonal 98%
6-Brompiperonal
Formel: C₈H₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022952
CAS-nummer: 15930-53-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %