1,2-Naphthoquinon 95% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: β-Naphthoquinone
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 5280 DKK
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphthoquinon 95% tech.
1,2-Naphthoquinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Molekylvægt: 158.16 g/mol
Kogepunkt: 296
Smeltepunkt: 136…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001698
CAS-nummer: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Merck Index: 12,06481
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %