1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (dry weight)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
A10958.0E
A10958.22
A10958.36
A10958.0EEA
3720
DKK
A10958.0E
A10958.22
A10958.36
1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (dry weight)
1,4-Naphthochinon
Purity: 97+%
CAS No.: 130-15-4
Molecular Formula: C10H6O2
Formula Weight: 158.15
Flash Point: 142°(288°F)
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 878524
Merck Reference: 14,6395
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001676
Formel:
C₁₀H₆O₂ Molekylvægt: 158.16 g/mol Kogepunkt: 298 Smeltepunkt: 120…124 °C Massefylde: 1.420 Flammepunkt: 142 °C (288 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001676 CAS-nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,6395 |