1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 263 DKK
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Kogepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001676
CAS-nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %