Dichlon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13378.14 A13378.22 A13378.36
A13378.14EA 270 DKK
A13378.14 A13378.22 A13378.36
Dichlon ≥98%
Dichlon
Purity: 98% CAS No.: 117-80-6 Molecular Formula: C10H4Cl2O2 Formula Weight: 227.05 Melting Point: 193-196° subl. Boiling Point: 275°/2mm Merck Reference: 14,3045 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001677
Formel: C₁₀H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 275 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 193…196 °C (subl.)
Massefylde: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001677
CAS-nummer: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3045