1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16741.18 A16741.30
A16741.18EA 629 DKK
A16741.18 A16741.30
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin 95%
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin
Purity: 95% CAS No.: 118-12-7 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: -10° Boiling Point: 247-248° Beilstein Reference: 131162 MDL No.: MFCD00005813
Formel: C₁₂H₁₅N
Kogepunkt: 247…248 °C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0,979
Flammepunkt: 101 °C (213 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005813
CAS-nummer: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III