2-Methylindolin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
275880050 275881000
ACRO275880050EA 234 DKK
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindolin 99+%
2-Methylindolin
Formel: C₉H₁₁N
Kogepunkt: 227 °C (1013mbar)
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Flammepunkt: 103 °C
MDL Number: MFCD00005706
CAS-nummer: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %