5-Chlor-7-methylisatin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-7-methyl-1H-indole-2,3-dione
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
L11682.03EA 1220 DKK
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
5-Chlor-7-methylisatin ≥97%
5-Chlor-7-methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 14389-06-1 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 153061
Formel: C₉H₆ClNO₂
Molekylvægt: 195.6 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 283 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047218
CAS-nummer: 14389-06-1