Isatin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20709.0005 8.20709.0250
8.20709.0005EA 296 DKK
8.20709.0005 8.20709.0250
Isatin til syntese, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
Kogepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 198…202 °C
Massefylde: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005718
CAS-nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 199 - 204 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hill Formula C8H5NO2