Isatin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
151491000 151495000
ACRO151491000EA 326 DKK
ACRO151491000 ACRO151495000
Isatin 98%
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
Kogepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 201…204 °C
Massefylde: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005718
CAS-nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %