2-Indolinon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
A18764.22 A18764.06 A18764.14
A18764.22EA 4580 DKK
A18764.22 A18764.06 A18764.14
2-Indolinon ≥97%
2-Indolinon
Purity: 97+% CAS No.: 59-48-3 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 124-128° Boiling Point: 194-196°/17mm MDL No.: MFCD00005711
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 194…196 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 124…128 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005711
CAS-nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5