2-Methylbenzimidazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
A17290.0B A17290.18 A17290.30
A17290.0BEA 6770 DKK
A17290.0B A17290.18 A17290.30
2-Methylbenzimidazol ≥98%
2-Methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 615-15-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 174-178° Beilstein Reference: 112264
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 174…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005598
CAS-nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9