Benzimidazol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 394 DKK
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazol til syntese, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 170…173 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005585
CAS-nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2