Benzimidazol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10010302-10 10010302-100 10010302-250 10010302-50
CAYM10010302-10EA 662 DKK
CAYM10010302-10 CAYM10010302-100 CAYM10010302-250 CAYM10010302-50
Benzimidazol
Benzimidazole
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 170…173 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005585
CAS-nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082